Principaux documents
SX0795
Supelco
Sodium Tartrate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Sodium Tartrate, Dihydrate, Tartaric Acid Disodium Salt
About This Item
Formule linéaire :
(CHOHCOONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115601
Numéro de classement CE :
212-773-3
Essai:
99.0-101.0%
Forme:
crystals
Solubilité:
290 g/L
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Essai
99.0-101.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.005% Insoluble Matter
Perte
15.61-15.71% loss on drying, at 150C
Couleur
white/clear
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
290 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Ammonium (NH4): 0.003% max
Assay: 99.0-101.0%
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): ppm max
Color: White or colorless
Form: Crystals
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Loss on drying at 150°C: 15.61-15.71%
Phosphate (PO4): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.005% max
pH of a 5% solution at 25°C: 7.0-9.0
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable