Principaux documents
SX0723
Supelco
Phosphate de sodium dibasic
anhydrous, HPLC, Meets ACS Specifications
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-448-7
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤0.2% loss on drying
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
250 °C (decomposition)
Solubilité
77 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorption UV
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
anhydrous, HPLC, Meets ACS Specifications
Remarque sur l'analyse
Assay99.0% minChloride (Cl)0.002% maxFormWhite crystalline powderHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying0.2% maxSulfate (SO4)0.005% maxUV Absorbance (1 M, water, 280 nm)0.05AU maxpH of a 5% solution at 25°C8.7-9.3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.