Documents
SX0420
Supelco
Chlorure de sodium
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Numéro Beilstein :
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-598-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
200
300
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 865 °C)
Pureté
≥99.0% (silver nitrate titration)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1461 °C/1013 hPa
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
358 g/L
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Traces de cations
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric)99.0% minBarium (Ba)Passes test (about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxPotassium (K)0.005% maxSulfate (SO4)0.004% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-9.0
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable