Principaux documents
SX0300
Sigma-Aldrich
Sodium Azide
Synonyme(s) :
Azium
About This Item
Forme
crystals
pb
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
Pf
275 °C (decomposition)
Solubilité
408 g/L
Température de stockage
room temp
Application
Practical
Remarque sur l'analyse
Assay:97% min
Color:Off-white to light yellow
Form:Crystals
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials