Principaux documents
SX0004701
Millipore
Joint torique de base pour support filtre Swinnex de 47 mm, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
silicone O-ring
Niveau de qualité
Diamètre
7.5 mm
Compatibilité
for use with Swinnex 47
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Avec les supports filtres Swinnex, choisissez le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports filtres Swinnex en laissant la membrane en place. Pour l'ultranettoyage ou la stérilisation de petits volumes de liquides distribués à la seringue ou pour la filtration en ligne de plus gros volumes.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois tailles différentes, pour s'adapter à une multitude de volumes à traiter
•Autoclavable avec le filtre en place, pour une filtration stérile
SX0001300 Support filtre Swinnex, 13 mm
SX0002500 Support filtre Swinnex, 25 mm
SX0004700 Support filtre Swinnex, 47 mm
Pièces de rechange
SX0001301 Joints plats en silicone pour support filtre Swinnex de 13 mm
SX0002501 Joints plats en silicone pour support filtre Swinnex de 25 mm
XX2702510 Grille support, 25 mm, polypropylène
XX1104715 Grille support, 47 mm, polypropylène
XX1104707 Joint torique (5-329) pour support filtre Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701 Joint torique de base pour support filtre Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK Kit de pièces de rechange pour support filtre Swinnex de 47 mm
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.