STBMRFA94
Fluide A
ready-to-use, bottle volume 900 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produits recommandés
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Description
For rinsing and dilution
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
pack of 4 bottles
bottle of
Contenance du flacon
1000 mL
Volume du flacon
900 mL , filling volume
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Bioburden testing
Composants
Milieu de culture
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable