Principaux documents
ST1543
Sigma-Aldrich
Anti-GHR Mouse mAb (3A12)
liquid, clone 3A12, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Growth Hormone Receptor
100 μG
377,00 €
377,00 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
377,00 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GHR(2690)
Description générale
Anti-GHR, mouse monoclonal, clone 3A12, recognizes the GHR protein in HeLa cells. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the GHR protein.
Recognizes the GHR protein in HeLa cells.
Immunogène
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 19-119 of human GHR, expressed as a GST fusion protein
Application
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (1:50)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable