Principaux documents
SLLGH13
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PTFE hydrophile
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LG, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21.1 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.65 cm2
Volume
10 mL
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
SLLGX13NL remplace SLLGH13NL
SLLGX13NK remplace SLLGH13NK
Code du filtre : LG
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.