Documents
SLFHX13
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophobe
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-FH, Filtre pour seringue avec membrane en PTFE Fluoropore®, Filtre pour seringue en PTFE de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
red
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Caractéristiques et avantages
  • Le filtre pour seringue Millex® à membrane Fluoropore® (PTFE), hydrophobe et non stérile permet d'éliminer les particules avant une analyse instrumentale.
  • Filtration de solutions organiques : ces filtres pour seringues sont recommandés pour la filtration de 1 à 10 ml
  • Ce filtre à usage unique jetable élimine les particules dont la taille est supérieure à la dimension de pores nominale de la membrane.
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany