SCT281
BioTracker™ Blue Live Cell Cycle Assay Solution
Human
Synonyme(s) :
cell cycle dye, cell cycle indicator, cell cycle probe, live cell probe
About This Item
Produits recommandés
product name
BioTracker™ Blue Live Cell Cycle Assay Solution,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 tests
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)