SCT215
BioTracker™ 497 Green Actin Live Cell Probe
Synonyme(s) :
Green Live Cell Actin Probe, Live Cell Actin Probe, Live Cell Imaging Probe
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 5 vials
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable