SAU0001L20EP10
Poche suspendue d'assemblage Mobius® Silver 2D
1L Standard PureFlex™
Synonyme(s) :
Mobius®, Silver, 1 L Standard PureFlex™ End Ported Bag
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PureFlex™ film (with hanger)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Paramètres
1 L sample volume
Longueur
30.8 cm (12.1 in.)
Largeur
15.0 cm (5.9 in.)
Raccords
female Luer outlet fitting (with cap)
Catégories apparentées
Composants
C-Flex 374 tubing, 1/8 in. ID x 1/4 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp