Principaux documents
S384PCR
Millipore
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
Synonyme(s) :
Montage PCR Kit
10 EA
1 710,00 €
50 PKG
6 000,00 €
1 710,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
10 EA
1 710,00 €
50 PKG
6 000,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.15
1 710,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Matériaux
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
100 μL sample volume (per well)
Technique(s)
PCR: suitable
Taille de la plaque/du plateau
384 wells
Dimension de pores
pore sizeproprietary
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filter Code: PCR
Application
Purification of PCR products
Research Category
Nucleic acid
Caractéristiques et avantages
Proprietary membrane
Composants
Does not include reagents
Forme physique
Color Code: Clear
Autres remarques
Automation Compatible: No
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany