Documents
RX0090
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6 G
Used as a dye and a fluorescent probe
Synonyme(s) :
Rhodamine 6 G, Basic Red 1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H31ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.01
Numéro C.I. (Colour Index):
45160
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Numéro de classement CE :
213-584-9
Forme
solid
Pf
215 °C
λmax
525-530 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H
Clé InChI
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Color: Red
Extinction coefficient: 69900 min
Form: Powder
Loss on drying: 5% max
Wavelength of max. absorbance: 525-530nm
pH of a 1% aqueous solution:
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1