RAWP29325
membrane MF-Millipore
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 1.2 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Paramètres
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
170 μm
Extractibles par gravimétrie
5%
Indice de réfraction
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
1.2 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥0.92 bar, air with water at 23 °C
Description générale
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Mode d'emploi : voir la première page du guide sur l'inspection visuelle
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3