Principaux documents
PX2020
Supelco
Pyridine
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Pyridine, Azabenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
203-809-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Pression de vapeur
26.7 hPa ( 25 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.1% Water (H2O)
≤5 ppm Copper (Cu)
Résidus d'évap.
≤0.002%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
pb
115 °C/1013 hPa
Pf
-42 °C
Température de transition
flash point 17 °C
Densité
0.982 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
Ammonia (NH3): 0.002% max
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Copper (Cu): 5ppm max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Reducing substances: To pass test
Solubility in water: To pass test
Sulfate (SO4): 0.001% max
Water (H2O): 0.1% max
Evaporation Number: 12.7
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup