Principaux documents
PX0398
Supelco
Acide perchlorique
OmniTrace Ultra
Synonyme(s) :
PCA
About This Item
Formule linéaire :
HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Essai
70%
Forme
liquid
Concentration
≥70-90% in perchloric acid
pH
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
pb
198.7 °C/1013 hPa
Pf
-18 °C
Solubilité
soluble (Water: Soluble)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable