PX0396D
Acide perchlorique
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonyme(s) :
PCA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Forme
liquid
Concentration
60.0-62.0% HClO4
Impuretés
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm Iron (Fe)
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SiO2)
Résidus de calcination
≤0.003%
Couleur
APHA: ≤10
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 10 max
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 1ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Residue after ignition: 0.003% max
Silicate and phosphate (as SiO2): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.001% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable