PX0167
Pentane
OmniSolv®
Synonyme(s) :
high purity solvents
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
570 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥98% n-pentane basis
≥99.9% (C5 isomers)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
~8.3 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤10 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 mg/L
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
35-36 °C (lit.)
Pf
-130 °C
−130 °C (lit.)
Température de transition
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Densité
~0.63 g/cm3 at 20 °C
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.600
λ: 250 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C