Principaux documents
PWRCABLETW
Millipore
Power Cable Taiwan
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Hauteur
1 in.
25 mm
Niveau de qualité
Largeur
1 in.
Profondeur
12 in.
Poids
8 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany