Principaux documents
PSSW010R5
Millipore
Plaque réceptrice à puits unique avec couvercle
Single-well feeder trays with lids for Millicell® Cell Culture Insert Plates, sterile, pack of 5
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Taille de la plaque/du plateau
1 wells
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les plaques avec inserts de culture cellulaire Millicell sont un dispositif breveté conçu pour permettre la croissance cellulaire et la différenciation des lignées cellulaires endothéliales et épithéliales, y compris des cellules CaCo-2.
Le dispositif Millicell est disponible avec des membranes en PCF de 0,4 µm et une membrane PET proposée en plusieurs dimensions de pores. La plaque est conçue pour une facilité d'utilisation maximale, et intègre des ouvertures apicales pour un pipetage plus aisé et un accès basolatéral. Pour réduire le risque de contamination de la monocouche, les plaques avec membrane possèdent des pieds qui permettent de surélever la plaque par rapport à la surface de travail après l'avoir séparée de la plaque réceptrice. Des puits de réception en forme de goutte évitent la formation de bulles d'air au moment où les plaques sont assemblées.
Les plaques Millicell sont optimisées pour favoriser la croissance et préserver l'intégrité des cellules en monocouches. Les cellules cultivées sur les membranes des plaques Millicell se développent mieux que sur du plastique, car elles sont alimentées aussi bien du côté apical que basolatéral. La croissance et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. Les plaques Millicell sont conçues pour l'analyse ainsi que pour la croissance cellulaire et peuvent être utilisées manuellement ou avec des systèmes automatisés d'ensemencement, d'alimentation et de lavage.
Avec ce système complet, vous pouvez cultiver, nourrir et analyser les cellules sur une seule et même plaque à fond membranaire. La plaque est compatible avec les plaques réceptrices à puits unique et multi-puits. Au moment de l'analyse du transport, la plaque est simplement transférée sur un plateau de transport multi-puits pour l'analyse.
Cette construction simplifiée améliore la fonctionnalité :
- systèmes d'ensemencement et d'alimentation
- systèmes automatisés de manipulation de liquides et pipettes correspondantes
- accès basolatéral et apical aux cellules
- systèmes de mesure de la résistance électrique trans-épithéliale (TEER)
Conditionnement
Conditionnement en vrac
Forme physique
Code couleurs : Transparent
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : oui
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Questions
  1. These do not seem to fit the 0.4 µM PCF 96 well cell culture plates, only the 24 well plates. Are the single well feeder plates for the 96 well also available separately?
    1 réponse
    1. Please see the link below to the Millicell-96 Cell Culture Insert Plate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/psht004
      To discuss this further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Utile ?