Documents
PRPK0L003
Milli-Q
Pack de prétraitement PrePak L3
For use with Elix® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis membrane
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement PrePak
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of large particles from tap water
recommended for SDI > 10
Conditionnement
pkg of 1 unit
H × l × L
535 mm (21.1 in.) × 155 mm (6.1 in.) × 79 mm (3.1 in.)
Dimension de pores
10 μm nominal pore size (CR10 filter)
5 μm nominal pore size (CR05 filter)
Compatibilité
for use with Elix®
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Un bon prétraitement est essentiel à l'obtention de la qualité d'eau finale souhaitée. Le choix du prétraitement dépend du débit de l'eau d'alimentation.
Le PrePak L3 inclut deux étapes de préfiltration pour prétraiter l'eau du robinet en la débarrassant des grosses particules. Il s'utilise avec les systèmes de purification d'eau de grand format, en complément des packs de prétraitement Progard® TL du système.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Elix® 20/35/70/100 et RiOs 30/50/100/150/200.
Application
Permet une protection optimale de la membrane d'osmose inverse.
Caractéristiques et avantages
  • Protection optimale du système de purification d'eau
  • Optimisation de la durée de vie et des performances du système
  • Médias de filtration en profondeur de 10 μm et 5 μm pour l'élimination des particules
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany