Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
PR0G00003
Pack Progard® 3
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
EPDM rubber
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Résidus halogénés
<1 ppm (Cl2)
Dimension de pores
0.5 μm pore size
Compatibilité
for use with AFS® (2003-2012)
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le pack de prétraitement Progard® 3 optimise la durée de vie et les performances de votre système.
Il est très important de remplacer les consommables conformément aux indications du système pour que ses performances restent conformes aux spécifications.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau AFS®.
Application
Caractéristiques et avantages
- Le pack de prétraitement Progard® 3 est constitué de polypropylène et d'EPDM.
- Il convient au traitement d'une eau du robinet ayant un indice de densité du limon (Silt Density Index, SDI) < 5 et un taux de Cl2 < 1 ppm.
- Le charbon actif naturel possède une grande surface spécifique et une haute cinétique d'adsorption, tolérant une eau d'alimentation contenant jusqu'à 1 ppm de chlore.
- Le charbon actif naturel sélectionné est imprégné d'argent (agent bactériostatique reconnu) pour prévenir la prolifération bactérienne.
- Le média de filtration en profondeur présente une grande capacité et une rétention optimisée, tolérant une eau d'alimentation ayant un SDI inférieur ou égal à 5.
- Ce pack contient des polyphosphates spécialement sélectionnés pour éviter l'encrassement de la membrane sans relargage d'ions.
-
What are the storage conditions for this product?
1 réponse-
Utile ?
-
-
How are consumables changed?
1 réponse-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Utile ?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 réponse-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Utile ?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 réponse-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Utile ?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 réponse-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Utile ?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 réponse-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Utile ?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 réponse-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Utile ?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 réponse-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Utile ?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 réponse-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Utile ?