PK1010
PhosphoDetect Anti-Syk (pTyr525/526) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr525/pTyr526)
Informations sur le gène
human ... SYK(6850)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
293T cells transfected with wild-type Syk and CD8
Autres remarques
Turner, M., et al. 2000. Immunol. Today21, 148.
Zang, J., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 35442.
Chu, D.H., et. al. 1998. Immunol. Rev.165, 167.
Cheng, A.M. and Chan, A.C. 1997. Curr. Opin. Immunol.9, 528.
Kurosaki, T. 1997. Curr. Opin. Immunol.9, 309.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2