Documents
PFHYS1008
Millipore
Millicell® HY Flacon de culture multi-plateaux
T-1000, 5 layer, 200-300 mL, sterile, vented cap, Tissue Culture (TC)-treated surface
Synonyme(s) :
Flacon de culture cellulaire, culture cellulaire, culture tissulaire, multi-layer flask (flacon multicouches)
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
high-density polyethylene cap
polystyrene flask
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
5 layer
Conditionnement
pack of 8
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
45 °C max. temp.
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Hauteur
51 mm , excluding cap
74 mm , including cap
Longueur
22.2 cm
Largeur
12 cm
Superficie
1000 cm2
Volume de travail
200-300 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Notes préparatoires
  1. Pour ensemencer les cellules, remplir le flacon Millicell HY T-1000 avec le milieu de croissance souhaité.
  2. Ajouter le nombre de cellules souhaité pour obtenir une densité d'ensemencement typique.
  3. Mélanger les cellules et le milieu en soulevant l'extrémité du flacon et en pipettant la solution de haut en bas à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une suspension homogène. Remarque : une mauvaise homogénéisation des cellules peut entraîner une répartition non homogène des cellules sur les différentes couches du flacon Millicell HY.
  4. Poser brièvement le flacon sur le côté afin d'équilibrer le volume de liquide entre les couches du flacon.
  5. Incliner le flacon sur son extrémité pour répartir le volume de liquide dans chaque couche du flacon.
  6. Poser le flacon à plat pour répartir uniformément la suspension cellulaire sur toute la surface de chaque couche.
  7. En fonction du volume, il peut être nécessaire de basculer le flacon sur ses quatre coins pour s'assurer que toute la surface s'humecte. Remarque : en cas de modification du volume de liquide sur l'une des couches au cours de la procédure de mouillage (par exemple, déversement de liquide de la couche supérieure vers les couches inférieures), répéter les étapes 4 à 6 pour assurer une répartition homogène du liquide parmi toutes les couches.
  8. Remettre le flacon en position verticale lors du transport vers l'incubateur. Poser le flacon à plat dans l'incubateur (comme à l'étape 6) et cultiver les cellules dans des conditions appropriées.
  9. Si un échange de milieu est nécessaire, aspirer ou transvaser le milieu du flacon Millicell HY T-1000. Remarque : en raison de la plus grande surface des flacons Millicell, il peut être nécessaire de laisser le flacon sur le côté pendant plusieurs minutes après chaque aspiration afin que tout le liquide résiduel s'accumule en un même point ; cela permet une seconde aspiration pour retirer complètement le liquide.
  10. Ajouter le volume approprié de milieu frais, et répéter les étapes 4 à 8.
  11. Pour récolter les cellules, retirer le milieu comme à l'étape 9.
  12. Ajouter le volume souhaité de solution de lavage appropriée (par exemple, PBS ou EDTA 0,02 %) dans le flacon et répéter les étapes 4 à 7.
  13. Retirer la solution de lavage comme à l'étape 9.
  14. Ajouter la quantité souhaitée d'enzyme de dissociation (par exemple, trypsine à 0,25 %/EDTA ou équivalent) selon le protocole privilégié, répéter les étapes 4 à 8 et incuber. Le volume d'enzyme de dissociation requis par cm² n'a pas besoin d'être modifié par rapport au protocole du flacon de culture cellulaire. Remarque : procéder à un examen au microscope pour s'assurer que toutes les cellules sont complètement dissociées de la surface du flacon. Une dissociation incomplète des cellules de la surface de culture (de sorte que toutes les cellules ne flottent pas librement) peut entraîner une réduction des rendements cellulaires.
  15. Si vous utilisez de la trypsine, ajouter le volume souhaité de solution d'inactivation, comme un milieu à base de sérum.
  16. Collecter les cellules soit par aspiration, soit en les transvasant, comme à l'étape 9.
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Contenu apparenté
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.