PC635
PhosphoDetect Anti-NBS1 (pSer³⁴³) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Nibrin (pSer³⁴³) Rabbit pAb
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
diluted serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer343)
Informations sur le gène
human ... NBN(4683)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1 µl/500 µg cell extract)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
γ-irradiated lymphoblastoid cells
Autres remarques
Lim, D.S., et al. 2000. Nature404, 613.
Wu, G., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 30618.
Zhong, Q., et al. 1999. Science285, 747.
Carney, J.P., et al. 1998. Cell93, 477.
Trujillo, K.M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 21447.
Varon, R., et al. 1998. Cell93, 467.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable