P3C030C05
Cassette Pellicon® 3 à membrane Ultracel®
filtration area 0.57 m2, NMWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 0.57 m2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 85 mL (in feed channel)
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
2.4 cm (0.93 in.)
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Largeur
17.8 cm (7 in.)
Surface de filtration
0.57 m2
Surface de la membrane
0.57 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Catégories apparentées
Description générale
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® est conçue pour la filtration de protéines thérapeutiques (telles que les anticorps monoclonaux) et de protéines recombinantes et non recombinantes.
Ce dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 P3C030C05 présente un seuil de coupure nominal de 30 kDa, une surface de filtration de 0,57 m2, une membrane PLCTK et des dimensions de 2,3 cm (H) × 5,6 cm (l) × 20,6 cm (L).
Caractéristiques et avantages
- Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
- Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendements et de résistance à la contre-pression
- Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
- Technologie dense – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
- Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
- Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
- Entretien et installation faciles – facile à installer et à entretenir
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais