OP20
Anti-c-Abl (Ab-3) Mouse mAb (24-21)
liquid, clone 24-21, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-p150, Anti-Abl
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
24-21, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABL1(25)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (see application references)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Neutralization Studies (not recommended)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
K562 (human bcr/abl), HL-60 (normal abl), and ANN-1 (murine abl) cells
Autres remarques
Stam, K., et al. 1985. N. Engl. J. Med.313, 1429.
Konopka, J.B., et al. 1984. Cell37, 1035.
Prywes, R., et al. 1983. Cell34, 569.
de Klein, A., et al. 1982. Nature300, 765.
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1980. J. Virol.36, 374.
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 3974.
Witte, O.N., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 2488.
Abelson, H.T. and Rabstein, L.S. 1970. Cancer Res.30, 2213.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable