Principaux documents
NY2H02500
Millipore
Filtre membrane en nylon, 120,0 µm de dimension de pores
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Nylon Net Filter
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
80 μm
Dimension de pores
120.0 μm pore size
49 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13