NY1009000
Filtre filet en nylon
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en nylon, 10,0 µm de dimension de pores
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Description
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
65 μm
Dimension de pores
10.0 μm pore size
6 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en nylon (réf. NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistance aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules ; filtration des solvants ; analyse particulaires ; qualité des peintures ; analyses de propreté dans le secteur automobile
Application
- Collecte d'algues et de cellules
- Analyse des particules
- Filtration de grosses particules
- Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
- Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
- Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13