NE-2ML-B
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Clone
LM110/140, monoclonal
Conditionnement
pkg of 2 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
Isotype
IgG
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable