Principaux documents
MSP000994
Millipore
Filtre membrane Fluoropore FSLW, rouleau de 35 mm × 12 m, 1/pack
Synonyme(s) :
Fluoropore FSLW, Rouleau de Fluoropore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3