Principaux documents
MP42G15
Millipore
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Synonyme(s) :
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
1 EACH
98,10 €
98,10 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
1 EACH
98,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105320
Nomenclature NACRES :
NC.01
98,10 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Nom du produit
Gel précoulé avec 4-20% de Bis-Tris mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
Durée de conservation
18 mo.
Conditionnement
pkg of 10 gels
Long. × larg. × puits
10 cm × 8 cm × 15 well
Cassette, l × L
10 cm × 8 cm
Épaisseur du gel
1 mm
Volume maximum des puits
40 μL
well wells
15 wells
Compatibilité
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Gel précoulé avec 4-20 % de Bis-Tris mPAGE, 10 × 8 cm
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Application
Gels de bis-tris à 4-20 % mPAGE pour la séparation haute résolution de protéines
  • Chargement allant jusqu'à 40 µl d'échantillon/puits
  • Temps d'analyse typique : 30 min (MES, 180 V) ou 34 min (MOPS, 200 V)
  • Inverser le joint en cas d'utilisation avec les systèmes Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Utiliser un adaptateur (MPTA) avec les systèmes XCell SureLock et les autres systèmes compatibles
Western blotting
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable