Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
MMHEADEZ1
Millipore
Tête Milliflex Oasis®
for use with EZ-Fit® filtration units
Synonyme(s) :
Tête de filtration Milliflex Oasis®, Tête de pompe de filtration Milliflex Oasis®
1 UNIT
475,00 €
475,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
475,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
475,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel (ASI)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® filtration units
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La tête Milliflex Oasis® pour unité de filtration EZ-Fit® permet d'utiliser les unités de filtration EZ-Fit® avec la pompe de filtration Milliflex Oasis®. L'unité de filtration EZ-Fit® est un dispositif de filtration jetable destiné aux tests de biocharge, conçu pour garantir un recouvrement microbien optimal. Les dispositifs de filtration stérilisés jetables simplifient le déroulement des opérations, font gagner du temps et donnent des résultats de dénombrement microbien extrêmement fiables. La tête Milliflex Oasis® permet de fixer facilement l'unité de filtration à la pompe de filtration Milliflex Oasis®.
Application
La tête Milliflex Oasis® est un accessoire destiné à la pompe de filtration Milliflex Oasis® qui peut être utilisé dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau dans l'analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour