MISP00006
Kit de pièces de rechange pour levier Microfil®
For use with Microfil® filtration system
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Microfil®
Entrée
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Compatibilité
for use with Microfil® filtration system
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le kit de pièces de rechange pour levier est un accessoire supplémentaire du système de filtration Microfil®. Le système de filtration Microfil® est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Le design à montage par pression des entonnoirs Microfil® assure une étanchéité parfaite avec le collecteur-distributeur, sans nécessiter de colliers ni de joints toriques. Le kit de levier est un système de soutien qui facilite le fonctionnement efficace du système de filtration.
Application
Le kit de pièces de rechange pour levier est un accessoire supplémentaire du système de filtration Microfil® utilisé dans l'analyse microbiologique générale de la bière, de l'eau en bouteille, de l'analyse des produits pharmaceutiques, de l'analyse environnementale, des tests de biocharge et de la surveillance de l'eau.
Composants
- Tige
- Ressort
- Anneau
- Joint
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany