Principaux documents
MIGSWG100
Millipore
Entonnoir Microfil® avec membrane S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Synonyme(s) :
Système de filtration sur membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Microfil® with S-Pak®
Paramètres
100 mL sample volume
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Entrée
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système de filtration Microfil est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Les entonnoirs ultra fins prêts à l'emploi Microfil de 100 ml combinés avec les membranes S Pak blanches, quadrillées de 0,22 µm de dimension de pores éliminent le besoin de nettoyer et de stériliser après chaque test, rendant ainsi l'équipement plus facile à manipuler et plus efficace pour piéger les bactéries. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d'assemblage) assure une parfaite étanchéité. Contrairement aux supports filtres classiques, il n'y a aucun risque de défaut d'étanchéité entre la membrane et l'entonnoir, ce qui permet d'obtenir des taux de recouvrement de micro-organismes uniformes. La surface hydrophobe et lisse de l'entonnoir repousse les résidus et les micro-organismes des échantillons afin de garantir que tous les micro-organismes dans l'échantillon sont recueillis sur la membrane et non perdus sur les parois de l'entonnoir.
Les filtres et entonnoirs Microfil garantissent un fonctionnement sans fuite et un recouvrement des micro-organismes uniforme, ainsi qu'un transfert aisé de la membrane à l'aide d'une pince en évitant de toucher accidentellement la zone de filtration de la membrane.
Application
Ces filtres sont utilisés dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité industriel, les analyses environnementales ainsi que dans l'industrie cosmétique, agro-alimentaire et pharmaceutique. Analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par filtration sur membrane.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.