Principaux documents
MHWP037A0
Millipore
Cassette pour le contrôle de la contamination de l'air, 37 mm, membrane en esters de cellulose, 0,45 µm, blanche, avec tampon absorbant
Microscopic particle analysis and sample collection
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32161002
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Diam. du filtre
37 mm
Surface de filtration
9 cm2
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Application(s)
environmental
Conditions d'expédition
ambient
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2