MFHL10SB3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 100
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)