MABX41
Anti-Mycoplasma pneumoniae
Synonyme(s) :
Anti-M. pneumonia Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
monoclonal
Forme
solution
Espèces réactives
all
Conditionnement
pkg of 1 mg (MABX41-1KC)
pkg of 10 mg (MABX41-10KC)
Technique(s)
immunodiffusion: suitable
Isotype
IgG2a
Maladie(s) pertinente(s)
infectious diseases
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Spécificité
Immunogène
Application
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable