MABT388
Anti-ADAM 17 Antibody, clone 16C11.1 | MABT388
clone 16C11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, ADAM 17, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha-converting enzyme, CD156b
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16C11.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADAM17(6868)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected ADAM 17 in human testis and colorectal cancer tissues.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAM 17 in 10 µg of human acute myelogenous leukemia KG-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable