MABT1505
Anti-Plakophilin 1 Antibody, clone 10B2
clone 10B2, from mouse
Synonyme(s) :
Band 6 protein, B6
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10B2, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PKP1(5317)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Plakophilin 1 in Immunofluorescence applications (Sprecher, E., et. al. (2004). J Invest Dermatol. 122(3):647-51;Pigors, M., et. al. (2011). Hum Mol Genet. 20(9):1811-9).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Plakophilin 1 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash