MABT1323
Anti-Cdh1 Antibody, clone AR38.2
clone AR38.2, from mouse
Synonyme(s) :
Fizzy-related protein homolog, Fzr, Cdh1/Hct1 homolog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AR38.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH1(999)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cdh1 in HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques