MABT128
Anti-JAM-A Antibody, clone BV11
clone BV11, from rat
Synonyme(s) :
JAM, JAM-1, JAM-A, Ly06, ESTM33, AA638916, 9130004G24, F11r, Junctional adhesion molecule 1, CD321
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BV11, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... F11R(16456)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in cultured epithelial cells, cremaster muscles, and Schwann Cells (Martin-Padura, I., et al. (1998). J Cell Biol. 142(1):117-127).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Flow Cytometry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JAM-A in bEnd.3 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
bEnd.3 cells
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable