MABS508
Anti-GOT1 Antibody, clone 1F5.2
clone 1F5.2, from mouse
Synonyme(s) :
Cysteine aminotransferase, cytoplasmic, Cysteine transaminase, cytoplasmic, cCAT, Glutamate oxaloacetate transaminase 1, Transaminase A, Aspartate aminotransferase, cytoplasmic, cAspAT, GOT1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F5.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GOT1(2805)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GOT1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable