MABS2194
Anti-gp91phox (NOX2) Antibody
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL5, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 65.34 kDa
observed mol wt ~91 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYBB(1536)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human PMN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected gp91phox (NOX2) in Human PMN cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Western Blotting applications (Baniulis, D., et. al. (2005). Eur J Haematol. 74(4):337-47; Baniulis, D., et. al. (2005). Biochim Biophys Acta. 1752(2):186-96).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable