MABS2145
Anti-Polycystin-2 Antibody, clone YCE2
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
YCE2
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse, mouse, rat, rat, human, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Polycystin-2 in human fallopian tube tissue sections.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité