MABS1920
Anti-IRF-9 Antibody, clone 6F1-H5
clone 6F1-H5, from mouse
Synonyme(s) :
Interferon regulatory factor 9, IFN-alpha-responsive transcription factor subunit, ISGF3 p48 subunit, Interferon-stimulated gene factor 3 gamma, ISGF-3 gamma, Transcriptional regulator ISGF3 subunit gamma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F1-H5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Irf9(16391)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IRF-9 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1