Documents
MABS146
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-RASGRP1, clone 10.1
clone 10.1, from mouse
Synonyme(s) :
RAS guanyl-releasing protein 1, Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor II, CalDAG-GEFII, Ras guanyl-releasing protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RASGRP1(10125)
Description générale
RasGRP1, également connu sous le nom de facteur d'échange de nucléotide à guanine régulé par le calcium et le DAG II (CalDAG-GEFII) ou protéine RASGRP (Ras guanyl-releasing protein), et codé par le gène RASGRP1/RASGRP, fonctionne comme un facteur d'échange de nucléotide régulé par le diacylglycérol (DAG), activant spécifiquement Ras par l'échange de GDP lié contre du GTP. RasGRP1 active la cascade Erk/MAP kinase et couple les récepteurs antigéniques des lymphocytes T et B à l'activation de Ras. Il régule donc le développement, l'homéostase et la différenciation des lymphocytes T et B. De plus, RasGRP1 joue également un rôle dans la dégranulation provoquée par FcERI et la sécrétion de cytokines par les mastocytes, régulant ainsi les réponses allergiques. RasGRP1 peut également jouer un rôle dans la différenciation d'autres types de cellules. RasGRP1 est localisé dans le cytoplasme et la membrane cellulaire ; c'est une protéine membranaire périphérique présente dans les membranes de l'appareil de Golgi/du réticulum endoplasmique (RE). Dans les neurones, RasGRP1 se localise dans les somates et les dendrites, mais pas dans les axones des cellules pyramidales hippocampiques du cerveau et en particulier du cervelet, du cortex et de l'amygdale. RasGRP1 est également exprimé dans le système hématopoïétique, y compris dans les lymphocytes T. On le trouve également exprimé au cours du développement dans les tissus cérébraux et rénaux du fœtus. Des anomalies du RasGRP1 peuvent être associées au lupus érythémateux disséminé (LED), un trouble multisystémique chronique, récurrent, inflammatoire et souvent fébrile du tissu conjonctif, caractérisé principalement par une atteinte de la peau, des articulations, des reins et des membranes séreuses. Son étiologie est inconnue, mais on pense qu'elle représente une défaillance des mécanismes de régulation du système immunitaire. La maladie se caractérise par un large éventail de dysfonctionnements du système, une vitesse de sédimentation des érythrocytes élevée et la formation de cellules LE dans le sang ou la moelle osseuse. Il est intéressant de noter que l'on pense que les isoformes épissées de manière aberrante ou d'autres mutations du RASGRP1 entraînent une dérégulation de divers processus de signalisation qui, à leur tour, contribuent au développement de l'auto-immunité chez les patients atteints de lupus érythémateux disséminé.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la RasGRP1 humaine.
Application
Analyse par western blotting : 1,0 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter RasGRP1 dans 10 µg de lysat de tissu de cervelet humain.
Analyse par cytométrie en flux : un lot représentatif a permis de détecter la présence de RasGRP1 dans des cellules lymphoïdes malignes traitées au tipifarmib (Ding, H., et al. (2011). Blood : 118:4872-4881).
Détectez RasGRP1 avec cet anticorps monoclonal de souris anti-RasGRP1, clone 10,1, validé pour une utilisation en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules MOLT-4
Analyse par western blotting : 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter RasGRP1 dans 10 µg de lysat de cellules MOLT-4.
Description de la cible
Poids réel : ~90 kDa. UniProt décrit 3 isoformes produites par un épissage alternatif à ~62 kDa, ~55 kDa et ~68 kDa.
Forme physique
Format : purifié
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Arianna De Rosa et al.
Biomolecules, 12(2) (2022-02-26)
Schizophrenia (SCZ) is a polygenic severe mental illness. Genome-wide association studies (GWAS) have detected genomic variants associated with this psychiatric disorder and pathway analyses have indicated immune system and dopamine signaling as core components of risk in dorsolateral-prefrontal cortex (DLPFC)
Neelam Shahani et al.
Science signaling, 9(454), ra111-ra111 (2016-12-03)
The striatum of the brain coordinates motor function. Dopamine-related drugs may be therapeutic to patients with striatal neurodegeneration, such as Huntington's disease (HD) and Parkinson's disease (PD), but these drugs have unwanted side effects. In addition to stimulating the release
Sarah Winter et al.
EMBO molecular medicine, 10(2), 188-199 (2017-12-29)
Inherited CTPS1, CD27, and CD70 deficiencies in humans have revealed key factors of T-lymphocyte expansion, a critical prerequisite for an efficient immunity to Epstein-Barr virus (EBV) infection. RASGRP1 is a T-lymphocyte-specific nucleotide exchange factor known to activate the pathway of
Mehdi Eshraghi et al.
Science advances, 6(18), eaaz7001-eaaz7001 (2020-05-20)
The therapeutic effects of l-3,4-dihydroxyphenylalanine (l-DOPA) in patients with Parkinson's disease (PD) severely diminishes with the onset of abnormal involuntary movement, l-DOPA-induced dyskinesia (LID). However, the molecular mechanisms that promote LID remain unclear. Here, we demonstrated that RasGRP1 [(guanine nucleotide