MABS1198
Anti-SPINK1 Antibody, clone 4D11.1
clone 4D11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Serine protease inhibitor Kazal-type 1, Pancreatic secretory trypsin inhibitor, TATI, Tumor-associated trypsin inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D11.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPINK1(6690)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis (WB): A 1:5000 dilution of this antibody detected 50 ng of recombinant human SPINK1 GST fusion protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable