MABS1193
Anti-ABCB11 Antibody, clone 10D4.1
clone 10D4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Bile salt export pump, ATP-binding cassette sub-family B member 11, Sister of P-glycoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10D4.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCB11(8647)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Liver Physiology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ABCB11 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable